Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube Caps, Cap Trays and Cap Inserts
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Simplify sample storage with these color-coded caps and inserts, available racked in trays or in bulk to suit a variety of applications.
21.14€ - 415.00€
Specifica
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Visualizza altre specifiche
Prodotti 21
Codice del prodotto Marca Colore Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11902261
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4470BLK
Black Screw Cap
215.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11932261
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4470ORG
Orange Screw Cap
215.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11942261
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4470PIN
Pink Screw Cap
215.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11865482
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4477GRY
Gray Screw Cap Tray
415.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11875482
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4477PIN
Pink Screw Cap Tray
415.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10736554
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4470
Colorless Screw Cap
215.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11632000
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4470RED
Red Screw Cap
230.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10780140
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4470YEL
Yellow Screw Cap
230.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11681970
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4470GRE
Green Screw Cap
230.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10401908
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4470WHI
White Screw Cap
207.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11651990
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4470PUR
Purple Screw Cap
215.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10040273
View Documents
Thermo Scientific™
4471
Red Screw Cap Insert N/A N/A N/A
11577429
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4906
Yellow Screw Cap Tray, Empty
95.10€
pezzi 5
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12865601
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4477
Colorless Screw Cap Tray
397.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11642000
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4477RED
Red Screw Cap Tray
415.00€
pezzi 480
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11612010
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4477YEL
Yellow Screw Cap Tray
415.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10290740
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4477BLU
Blue Screw Cap Tray
415.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11317201
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4477GRE
Green Screw Cap Tray
403.00€
pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11895482
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4477WHI
White Screw Cap Tray
396.00€
pezzi 480
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11377201
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4477PUR
Purple Screw Cap Tray
415.00€
pezzi 480
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11601970
GREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
4470BLU
Blue Screw Cap
215.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 24-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
Simplify sample storage with these color-coded caps and inserts. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube caps and inserts are available racked in trays or in bulk to suit a variety of applications.
Highest Quality
  • All caps and inserts are supplied free of DNA, DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, endotoxins and cytotoxins
Superior Cap Design
  • Gasketed caps ensure critical sample protection over the storage lifetime
  • Soft gasket compresses to ensure a proper seal, preventing contamination from outside the tube
  • Cap material: Virgin class VI medical grade polypropylene with virgin class VI medical grade silicone O-ring
  • ScrewTop caps are compatible with storage down to -176°C
Cap Options Simplify Sample Identification
  • Cap trays feature standard microplate format compatible with automated equipment
  • Caps are available in seven color options to enable sample identification
  • Color inserts snap into cap for a secure fit; inserts are removable
  • Inserts are available in six colors
Specifications
Specifications
Sterile and PCR Ready
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube Caps, Cap Trays and Cap Inserts