Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DuraSeal Capping Systems
GREENER_CHOICE
Accommodate a range of application and storage requirements. These flexible capping options allow automated piercing, visual identification and sterility preference.
119.00€ - 151.00€
Specifica
Product Type Croygenic Tube Closure
Visualizza altre specifiche
Prodotti 29
Codice del prodotto Marca Product Line Descrizione Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Line Descrizione Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11373772
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4463BLU
Matrix™ SepraSeal Mats, Blue Blue
136.00€
pezzi 960
11731218
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4463GRE
Matrix™ SepraSeal Mats, Green Verde
125.00€
pezzi 960
11751218
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4463GRY
Matrix™ SepraSeal Mats, Gray Gray
119.00€
pezzi 960
11741218
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4463PUR
Matrix™ SepraSeal Mats, Purple Purple
119.00€
pezzi 960
11711218
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4463RED
Matrix™ SepraSeal Tappetini, Rosso Rosso
119.00€
pezzi 960
11721218
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4463YEL
Matrix™ SepraSeal Mats, Yellow Giallo
125.00€
pezzi 960
11855462
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4464BLU
Matrix™ SepraSeal Tappetini, sterile, blu Blu
131.00€
pezzi 960
11865462
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4464GRE
Matrix™ SepraSeal Mats, Sterile, Green Green
138.00€
pezzi 960
11875462
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4464GRY
Matrix™ SepraSeal Mats, Sterile, Gray Gray
138.00€
pezzi 960
11895462
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4464PUR
Matrix™ SepraSeal Mats, Sterile, Purple Purple
138.00€
pezzi 960
11805472
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4464RED
Matrix™ SepraSeal Mats, Sterile, Red Red
138.00€
pezzi 960
11815472
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4464YEL
Matrix™ SepraSeal Mats, Sterile, Yellow Yellow
136.00€
pezzi 960
12094148
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4465BLU
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Blue Blue
142.00€
pezzi 960
12987365
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4465GRE
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Green Green
142.00€
pezzi 960
12997365
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4465GRY
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Gray Gray
142.00€
pezzi 960
12907375
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4465PUR
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Purple Purple
142.00€
pezzi 960
12004158
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4465RED
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Red Red
142.00€
pezzi 960
12927375
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4465YEL
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Yellow Yellow
142.00€
pezzi 960
11912251
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4466BLU
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Sterile, Blue Blue
150.00€
pezzi 960
12947375
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4466GRE
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Sterile, Green Green
150.00€
pezzi 960
12957375
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4466GRY
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Sterile, Gray Gray
150.00€
pezzi 960
12967375
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4466PUR
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Sterile, Purple Purple
150.00€
pezzi 960
12977375
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4466RED
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Sterile, Red Red
150.00€
pezzi 960
12987375
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4466YEL
Matrix™ SepraSeal Mats, Pre-Split, Sterile, Yellow Yellow
150.00€
pezzi 960
10161293
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4465
Matrix™ SepraSeal Natural
151.00€
pezzi 960
10019552
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4490
Matrix™ DuraSeal
136.00€
pezzi 500
10385213
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4463
Matrix™ SepraSeal Natural
119.00€
pezzi 960
11826103
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4466
Matrix™ SepraSeal Pre-Split, Sterile Naturale
138.00€
pezzi 960
10233393
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4464
Matrix™ SepraSeal Natural
128.00€
pezzi 960
Descrizione
Descrizione
Accommodate a range of application and storage requirements. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DuraSeal tube sealing solutions complement the innovative line of Thermo Scientific Matrix 2D and non-2D coded storage tubes. Available in a range of formats to allow automated piercing, visual identification and sterility preference to meet your individual storage needs.
Sample Access Options
  • Designed for storage down to -20°C, Matrix SepraSeal mats are available in sterile, non-sterile, solid, or pre-split, and a range of colors for quick visual sample identification
  • Solid seals can be removed for sample access with the Thermo Scientific Matrix SepraSeal cap removal tool, or can be pierced once
  • For applications involving repetitive sample access, a pre-split Matrix SepraSeal can be pierced by automated liquid handling equipment, requiring very little pressure, while maintaining seal integrity with self-sealing closure
  • For applications requiring storage down to -80°C, permanently installed DuraSeals are an ultra robust SepraSeal option—can also be used for repetitive piercing procedures
  • The Matrix DuraSeals Pre-Split V-Shaped design reliably and accurately guides automated liquid handling needles into the same location over multiple piercings—self-sealing design maintains sample integrity and prevents loss during storage
Application Flexibility
  • Elastomer ensures sealing performance will not degrade, even after multiple cap piercings
  • The Matrix SepraSeal tube sealing solution offers the flexibility of individual tube capping while also providing the ability to apply 96 caps at once
  • Supplied in mats of 96 caps each, sealing is secure and consistent every time when applied with the Thermo Scientific SuperSealer
  • After the SuperSealer applies the mat, simply pull up the backing sheet to reveal 96 individually sealed tubes—for applications where multiple piercings are required
  • The Matrix DuraSeal capping system is available in bulk or pre-installed in a wide array of our storage tubes
Specifica
Specifica
Croygenic Tube Closure
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal and DuraSeal Capping Systems