Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
19.69 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
- Per l'uso durante il trasferimento di grandi volumi di campione
- L'avanzata tecnologia di stampaggio garantisce puntali dritti
- Opzione alternativa alle pipette sierologiche
- Non sterile; con certificato di un laboratorio indipendente attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi, DNA e pirogeni
Specifica
1000 - 5000 μl | |
Non sterile | |
Sì | |
11.6 cm | |
Macro | |
No |
Non-filtered | |
Incolore | |
4.6 in. | |
BUlk | |
Genemate ISC Bio Express, Benchmate, Pipetman (P-5000), Socorex, Rainin Classic | |
Polipropilene |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
nuova offerta Save Up to 92% -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips > Volume: 1000 to 5000 μL