Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
Marca: Fisherbrand™
4.47 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.76050kg
Descrizione
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
- Per l'uso durante il trasferimento di grandi volumi di campione
- L'avanzata tecnologia di stampaggio garantisce puntali dritti
- Opzione alternativa alle pipette sierologiche
- Non sterile; con certificato di un laboratorio indipendente attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi, DNA e pirogeni
Specifica
250 to 2500 μL | |
Non sterile | |
Sì | |
105 mm | |
Macro | |
No |
Non-Filtered | |
Naturale | |
4.2 in. | |
Bulk | |
Rainin | |
Polipropilene |