Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica Maxisafe 2030i conformi agli standard EN12469 e DIN12980
Per composti CMR (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione). Funzioni di sicurezza autonome aggiuntive per garantire la massima protezione e un'interfaccia utente grafica per facilità d'uso.
27336.00€ - 33969.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 12469 e DIN12980, DIN 12980 |
---|---|
Materiale camera | Acciaio inox 316 |
Product Type | Biosafety Cabinet |
Modello | Maxisafe 2030i |
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) | 200 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni esterne (L x P x A) | Prese | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni esterne (L x P x A) | Prese | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16359923
![]() |
Thermo Scientific™
51032713 |
870 x 1600 x 1536 mm | 4 sulla parete posteriore | Maxisafe 2030i, 1.5 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. |
30954.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16357821
![]() |
Thermo Scientific™
51032714 |
870 x 1900 x 1536 mm | 4 sulla parete posteriore | Maxisafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. |
32260.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16319933
![]() |
Thermo Scientific™
51032716 |
870 x 1300 x 1536 mm | 2 sulla parete posteriore | Maxisafe 2030i, 1.2 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV-C a raggi incrociati sulle pareti laterali. |
27336.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16339933
![]() |
Thermo Scientific™
51032718 |
870 x 1900 x 1536 mm | 4 sulla parete posteriore | Maxisafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV-C a raggi incrociati sulle pareti laterali. |
33969.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Maxisafe 2030i incorpora le tecnologie SmartFlow Plus, DAVe Plus e Smart UV per la massima protezione e un'interfaccia utente grafica per una maggiore facilità d'uso. Ogni unità è dotata di funzionalità WiFi integrata ed è pronta per il collegamento. Il sistema prefiltrante include una nuova soluzione di tenuta migliore e facile da utilizzare.
- Interfaccia GUI con touchscreen
- Illuminazione interna a LED
- Dati in uscita pronti per il cloud
- Braccioli ergonomici (opzionali)
- Accesso versatile SmartPort
- Compensazione automatica SmartFlow Plus
- Interni in acciaio inox 316
Specifica
EN 12469 e DIN12980, DIN 12980 | |
Biosafety Cabinet | |
200 mm | |
0.99995 | |
Energy efficient | |
2 per ogni lato più porte Smart | |
50/60 Hz | |
230 V |
Acciaio inox 316 | |
Maxisafe 2030i | |
GUI da 7 in. | |
H14 HEPA | |
LED | |
7.8 in. | |
870 mm |