Learn More
Sperian™ Maxx-Pro Polycarbonate Safety Goggle
Click to view available options
Colore telaio:
Blue
Clear, Black
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001 / 2000 |
Lens Coating | Anti-fog |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety Goggles |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Industry, Building Industry, Chemical Industry |
Colore telaio | Blue |
Materiale fascia per la testa | Fabric |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Materiale | Polycarbonate |
Materiale del telaio | Silicone |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Sperian™ Maxx-Pro Polycarbonate Safety Goggle >