Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
GREENER_CHOICE
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 1.5 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in versione sterile o Maxymum Recovery™.
Marca:  Axygen™ MCT-150-Y
Codice prodotto. 11331914
  • 24.78€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 1.5 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in versione sterile o Maxymum Recovery™.
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifications
Certificazione di sicurezza per RNasi, DNasi ed endotossine per una assoluta integrità del campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tappo a pressione
Polypropylene
1.5 mL
Homopolymer
500/Pk.
Non-sterile
20,000 x g
RNase, DNase, pyrogen-free
Autoclavable
Yellow
0.1 mL
500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs.
Yes
0.1 to 1.5 mL
Titolo del prodotto
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock > Yellow; Homopolymer; Bulk; 1.5 mL; Standard