Learn More
Asta per agitazione in vetro borosilicato MBL™
Minimize scratching and increase safety with these glass stirring rods. MBL™ Borosilicate Double Ended Glass Stirring Rods are ideal for a wide range of stirring applications.
Marca: MBL SRF386
33.12 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass
- With rounded button and paddle ends
- Button end is useful for crushing clumped powder and solids
- Paddle end helps to circulate sediment when stirring
Specifica
Applicazioni generali che richiedono agitazione | |
0.23 in. | |
Vetro borosilicato |
Estremità arrotondate a bottone e a spatola | |
300 mm | |
10/Pk. |