Learn More
Asta per agitazione in vetro borosilicato MBL™
Minimize scratching and increase safety with these glass stirring rods. MBL™ Borosilicate Double Ended Glass Stirring Rods are ideal for a wide range of stirring applications.
37.60€ - 38.90€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 0.23 in. |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Quantità | 10/Pk. |
Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni generali che richiedono agitazione |
Include | Estremità arrotondate a bottone e a spatola |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12461627
|
MBL
SRF386 |
300 mm |
38.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12958934
|
MBL
SRF384 |
200 mm |
37.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass
- With rounded button and paddle ends
- Button end is useful for crushing clumped powder and solids
- Paddle end helps to circulate sediment when stirring
Specifica
0.23 in. | |
10/Pk. | |
Estremità arrotondate a bottone e a spatola |
Vetro borosilicato | |
Applicazioni generali che richiedono agitazione |