Learn More
Pipette di classe B tipo 2 in vetro graduate MBL™
Manufactured from soda-lime glass with robust tooled jets
Marca:  MBL PRA800B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12540046
  • 23.45€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Calibrated to deliver from any graduation line down to zero at jet
  • Graduations in permanent amber stain which is fused into glass to ensure highest resistance to aggressive washing solutions
Specifica
Specifica
ISO 835
Yes
5/Pk.
1 mL
Soda Lime Glass
0.01 mL
±0.01 mL
Pipette