Learn More
Pipette di classe B tipo 2 in vetro graduate MBL™
Manufactured from soda-lime glass with robust tooled jets
20.80€ - 32.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 835 |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Graduato | Yes |
Quantità | 5/Pk. |
Tipo | Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12570046
|
MBL
PRA806B |
10 mL | 0.1 ml |
29.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12550046
|
MBL
PRA802B |
2 mL | 0.02 mL |
20.80€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12580046
|
MBL
PRA808B |
25 mL | 0.1 mL |
32.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12540046
|
MBL
PRA800B |
1 mL | 0.01 mL |
23.45€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12560046
|
MBL
PRA804B |
5 mL | 0.05 mL |
21.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Calibrated to deliver from any graduation line down to zero at jet
- Graduations in permanent amber stain which is fused into glass to ensure highest resistance to aggressive washing solutions
Specifica
ISO 835 | |
Yes | |
Pipette |
Soda Lime Glass | |
5/Pk. |