Learn More
Pipette di classe AS in vetro con una marcatura MBL™ con certificazione
In vetro soda-calcico con robusti getti lavorati per una resistenza maggiore e per assicurare tempi di erogazione corretti. Le pipette classe AS in vetro con una marcatura MBL™ con certificazione includono graduazioni color ambra permanenti fuse nel vetro che assicurano la massima resistenza a soluzioni detergenti aggressive.
Marca:  MBL PRA744ASWC
20.09 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12404691
  • 22.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times. MBL™ One Mark Class A S Glass Pipets with Certification include markings in permanent amber stain which are fused into the glass to ensure resistance to aggressive cleaning solutions.
  • Complies with ISO 648 and DIN 12691
  • Calibrated for delivery with +5s waiting time
  • Each pipette coded with individual serial number
  • Supplied with calibration certificate which allows traceability to National Standards
  • Markings in permanent amber stain which are fused into the glass ensuring highest resistance to aggressive cleaning solutions
  • Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±0.015mL
ISO 648, DIN 12691, certificato di calibrazione
Vetro sodico-calcico
Amber
±0.015 ml
5 ml
Per erogazione
Classe AS
2 conf.
Bianco
Bulb Pipet
Titolo del prodotto
Pipette di classe AS in vetro con una marcatura MBL™ con certificazione > Capacità: 5mL