Learn More
Pipette di classe AS in vetro con una marcatura MBL™
In vetro soda-calcico a norma ISO 648 e DIN 12691. Le pipette classe AS in vetro con una marcatura MBL™ sono calibrate per l'erogazione e includono graduazioni color ambra permanenti.
Marca: MBL PRA732AS
13.16 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from soda lime glass and complies with ISO 648 and DIN 12691. MBL™ One Mark Class A S Glass Pipets are calibrated for delivery and include markings in permanent amber stain.
- Complies with ISO 648 and DIN 12691
- Calibrated for delivery
- Printed with batch code for downloadable batch certificate
- Markings in permanent amber stain
- Class AS with +5s waiting time
- Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets
Specifica
±0.03 ml | |
ISO 648, DIN 12691 | |
Vetro sodico-calcico | |
Amber | |
±0.03 ml | |
25 ml |
Per erogazione | |
Classe AS | |
Sì | |
2 conf. | |
Blu | |
Bulb Pipet |