Learn More
Pipette di classe AS in vetro con una marcatura MBL™
In vetro soda-calcico a norma ISO 648 e DIN 12691. Le pipette classe AS in vetro con una marcatura MBL™ sono calibrate per l'erogazione e includono graduazioni color ambra permanenti.
Marca:  MBL PRA722AS
9.22 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11379643
  • 9.70€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from soda lime glass and complies with ISO 648 and DIN 12691. MBL™ One Mark Class A S Glass Pipets are calibrated for delivery and include markings in permanent amber stain.
  • Complies with ISO 648 and DIN 12691
  • Calibrated for delivery
  • Printed with batch code for downloadable batch certificate
  • Markings in permanent amber stain
  • Class AS with +5s waiting time
  • Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±0.01mL
ISO 648, DIN 12691
Vetro sodico-calcico
Amber
±
2 ml
Per erogazione
Classe AS
2 conf.
Arancione
Pipetta
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Pipette di classe AS in vetro con una marcatura MBL™ > Capacity: 2mL