Learn More
Taylor Wharton™ Asta per misurazione
Marca: Taylor Wharton™ R0338C11
Descrizione
Order Info
LengthMetric
Specifica
Asta per misurazione | |
Dipstick per valutare il livello di azoto rimanente nel sistema di crioconservazione o nel serbatoio. | |
92 cm |
Titolo del prodotto
Taylor Wharton™ Asta per misurazione > Length: 96mm