Learn More
BICASA Banco da laboratorio a parete serie MECC
Banco da laboratorio a parete serie MECC, completo di piantane laterali, modulo tecnico MECC (fascia portaservizi al piano), spalla laterale C-Frame con carter, telaio e piano di lavoro in HPL
Marca:  BICASA MB.1500.900.2100.HPL
Codice prodotto. 17437393
  • 2438.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Banchi da laboratorio serie MECC
  • PIANTANE: Profilato in alluminio (mm 150x25 e mm 150x50) con binari verticali
  • MODULO TECNICO: Telaio modulare in acciaio accoppiato alle piantane ad altezze diverse con pannelli porta servizi
  • FASCIA PORTA SERVIZI: striscia metallica preforata posta all’altezza del piano di lavoro
  • PANNELLI PORTA SERVIZI: in resina di Polipropilene stampata (ritardo alla fiamma V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
  • POSTAZIONI DI LAVORO C-FRAME: certificate EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Supporti con telai laterali e centrali a C in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento. Traverse orizzontali e pannelli di copertura laterale in metallo
  • PIANI DI LAVORO: unità singole indipendenti – installate e fissate sopra la postazione a C
  • COLORI: PARTI METALLICHE: Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato; PANNELLI: Grigio argento – Scatola elettrica posteriore stagna in ABS nero; NOBILITATO IGNIFUGO: Grigio Chiaro (2 decorativi) - pannelli spessore mm 19
Specifica
Specifica
Light Gray
EN 13150 TUV Certificate
C-Frame
No
Not Autoclavable
900 x 1500 x 880/2100 mm
1 HPL Shelf