Learn More
BICASA Banco da laboratorio a parete serie MECC
Banco da laboratorio a parete serie MECC, completo di piantane laterali, modulo tecnico MECC (fascia portaservizi al piano), spalla laterale C-Frame con carter, telaio e piano di lavoro in HPL
1309.10€ - 7663.80€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN 13150 TUV Certificate |
Tipo di cornice | C-Frame |
Con ruote | No |
Colore | Light Gray |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17487383
|
BICASA
MB.0900.900.0930.HPL |
900 x 900 x 880/930 mm |
1309.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17497383
|
BICASA
MB.0900.900.2100.HPL |
900 x 900 x 880/2100 mm |
1902.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17407393
|
BICASA
MB.1200.900.0930.HPL |
900 x 1200 x 880/930 mm |
1462.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17417393
|
BICASA
MB.1200.900.2100.HPL |
900 x 1200 x 880/2100 mm |
2104.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17427393
|
BICASA
MB.1500.900.0930.HPL |
900 x 1500 x 880/930 mm |
1674.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17437393
|
BICASA
MB.1500.900.2100.HPL |
900 x 1500 x 880/2100 mm |
2438.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17447393
|
BICASA
MB.1800.900.0930.HPL |
900 x 1800 x 880/930 mm |
7663.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17457393
|
BICASA
MB.1800.900.2100.HPL |
900 x 1800 x 880/2100 mm |
2597.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Banchi da laboratorio serie MECC
- PIANTANE: Profilato in alluminio (mm 150x25 e mm 150x50) con binari verticali
- MODULO TECNICO: Telaio modulare in acciaio accoppiato alle piantane ad altezze diverse con pannelli porta servizi
- FASCIA PORTA SERVIZI: striscia metallica preforata posta all’altezza del piano di lavoro
- PANNELLI PORTA SERVIZI: in resina di Polipropilene stampata (ritardo alla fiamma V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
- POSTAZIONI DI LAVORO C-FRAME: certificate EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Supporti con telai laterali e centrali a C in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento. Traverse orizzontali e pannelli di copertura laterale in metallo
- PIANI DI LAVORO: unità singole indipendenti – installate e fissate sopra la postazione a C
- COLORI: PARTI METALLICHE: Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato; PANNELLI: Grigio argento – Scatola elettrica posteriore stagna in ABS nero; NOBILITATO IGNIFUGO: Grigio Chiaro (2 decorativi) - pannelli spessore mm 19
Specifica
Not Autoclavable | |
C-Frame | |
Light Gray |
EN 13150 TUV Certificate | |
No |