Learn More
Thermo Scientific™ Centrifuga da banco Medifuge™ piccola
Questa centrifuga compatta e il rotore Thermo Scientific™ DualSpin™ con design ibrido 2-in-1 consentono l'esecuzione di separazioni cliniche e scientifiche.
1567.80€
Specifica
Capacità | 8 x 15 mL (angolo fisso); 8 x 10mL (cestello oscillante) |
---|---|
Velocità max | 4,900 gir/min |
RCF max | 3,114 x g (angolo fisso); 3,490 x g (cestello oscillante) |
Refrigerato | No |
Display | Grande display a LED con elevata luminosità |
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15471105
![]() |
Thermo Scientific™
75008800 |
220/230 V 50/60 Hz | Centrifuga Medifuge |
1567.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
La centrifuga da banco Thermo Scientific™ Medifuge™ piccola consente di effettuare le separazioni cliniche e scientifiche di routine. Presenta un design compatto e si distingue per l'esclusivo rotore Thermo Scientific™ DualSpin™ con design ibrido 2 in 1. È possibile passare rapidamente dal portaprovette ad angolo fisso e quello oscillante utilizzando lo stesso rotore. Quattro programmi personalizzabili consentono di svolgere rapidamente i protocolli di routine. I tre profili di decelerazione selezionabili, fra cui l'opzione di frenatura, sono studiati per ottimizzare la separazione.
- Tutte le centrifughe Medifuge sono fornite in un pacchetto, che comprende:
- centrifuga da banco Medifuge piccola
- Corpo del rotore DualSpin
- Portaprovette ad angolo fisso (serie di 8)
- Portaprovette oscillanti (serie di 8)
- Distanziatori verdi/corti (serie di 8)
- Distanziatori gialli/lunghi (serie di 8)
- Esclusivo rotore DualSpin con design ibrido e portaprovette ad angolo fisso e oscillanti
- Il rotore leggero e composito è facile da maneggiare e consente di risparmiare energia durante l'accelerazione/decelerazione
- L'ampio e luminoso display consente una facile lettura e rapidamente il coperchio con chiusura a singolo clic semplifica il funzionamento
- Quattro programmi personalizzabili per svolgere rapidamente i protocolli di routine
- I tre profili di decelerazione selezionabili, fra cui l'opzione di frenatura, sono studiati per ottimizzare la separazione
- Funzionamento silenzioso con livelli di rumore inferiori a 56 DBA
- Sblocco di emergenza del coperchio in caso di interruzione dell'alimentazione
- Certificazioni: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA Classe 1
- Standard: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
Specifica
8 x 15 mL (angolo fisso); 8 x 10mL (cestello oscillante) | |
3,114 x g (angolo fisso); 3,490 x g (cestello oscillante) | |
Grande display a LED con elevata luminosità | |
450 mm | |
Blocco coperchio, anello rivestito in acciaio, porta visione per la calibrazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio | |
130 W | |
Corpo rotore DualSpin, cestelli ad angolo fisso (set di 8), cestelli oscillanti (set di 8), verde/distanziatori corti (set di 8), giallo/distanziatori lunghi (set di 8) | |
Microprocessore | |
Azionamento a induzione | |
Sì, 4 memorie di programma | |
Da 2 °C a 40 °C | |
1 accelerazione (standard)/3 decelerazione (standard, soft, freno a mano) |
4,900 gir/min | |
No | |
240 mm | |
<56 dBA (cestello oscillante) | |
325 mm | |
UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA Classe 1 | |
Centrifuga Medifuge | |
9.5 x 12.8 x 17.7 in. (24 x 32.5 x 45 cm) | |
34.1 libbre (15.5kg) | |
1-99 minuti, con incrementi di 1 minuto; funzione HOLD | |
Medifuge | |
510 mm |