Learn More
Fisherbrand™ Meker Burner, Natural Gas
Fitted with a perforated steel head, which gives off multiple small but very hot flames.
44.00€ - 64.60€
Specifica
Product Type Meker Burner
Tipo di gas Natural Gas
N. per confezione 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) ingresso esterno Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) ingresso esterno Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12882154
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisherbrand™
4101/32
30 mm 192 mm
64.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12872154
Vedere i documenti
Fisherbrand™
4101/22
24 mm 162 mm
44.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The hottest flame temperature for all natural gas burners is between 900° and 1000°C at the tip of the blue flame cone
  • Constructed utilizing a heavy pressure diecast base painted in a blue chemically resistant acrylic finish
  • All burners tested for flame quality and leakage prior to packing
  • Tests are carried out at the standard gas pressure for each specific type gas
  • Temperatures dependent on mains pressure and the chemical construction of the gas which varies in different parts of the world
  • Standard mains pressure for natural gas is 20 millibars
  • Not fitted with an air regulator
Specifica
Specifica
Meker Burner
Natural Gas
1 Ea.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Meker Burner, Natural Gas