Learn More
3M™ Melamine Floor Pads, Gray/White
Specially designed for use on stone, concrete, VCT, marble, and other porous floor surfaces. These highly effective pads make light work of ingrained dirt, and unsightly scuff marks. Environmentally preferable since no cleaning additives or chemicals required.
324.00€ - 751.00€
Specifica
Product Type | Floor Pads |
---|---|
Colore | Gray, White |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Porous Floor Surfaces |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17178610
|
3M™
7000062726 |
330 mm |
324.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17188610
|
3M™
7000062727 |
370 mm |
386.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17198610
|
3M™
7000062728 |
406 mm |
445.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17138570
|
3M™
7000032549 |
432 mm |
496.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17138640
|
3M™
7000062985 |
505 mm |
751.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Floor pad for modern micro-porous floor surfaces such as ceramic, terracotta, marble, and concrete
- Cleans most dirt and marks with water alone, no cleaning additives or chemicals required
- Environmentally preferable
- Cleans up to 1000 m2 for single disc cleaning machines and 10,000 m2 for scrubber driers
Specifica
Floor Pads | |
Gray, White | |
Cleaning | |
Porous Floor Surfaces |
Titolo del prodotto
3M™ Melamine Floor Pads, Gray/White