Learn More
Hecht Karl™ Melting Point Determination Tubes
Marca:  Hecht Karl™ 43005010
Codice prodotto. 10033881
  • 11.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Melting Point Determination Tubes
100 in a Glass Vial
90 mm
100 Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Hecht Karl™ Melting Point Determination Tubes > Diameter: 1.5mm