Learn More
Fisherbrand™ Men's Poly/Cotton Lab Coats
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Lunghezza (sistema imperiale):
41.7 in.
42.5 in.
43.3 in.
44.1 in.
44.9 in.
45.7 in.
46.5 in.
47.2 in.
48.0 in.
Specifica
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | Medium |
Sesso | Men's |
Materiale | Polycotton |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Snaps |
Stile polso | Open |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
N. di tasche | 3 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Men's Poly/Cotton Lab Coats >