Learn More
Mercury, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Mercury |
Colore | Silver |
Densità | 13.5400g/mL |
Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
Quantità | 250 g |
Fieser | 09,291; 13,174; 15,198; 16,205 |
Indice di Merck | 15, 5966 |
Peso formulazione | 200.59 |
Grado | Base per metalli in tracce |
Imballaggio | Plastic bottle |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Mercury, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals >