Learn More
Mercury(II) sulfate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
Solubility
It is soluble in hot H2SO4, NaCl solution. insoluble in alcohol, acetone, ammonia
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas. Light sensitive. Moisture sensitive. Air sensitive. Keep away from Strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Mercury(II) sulfate |
Punto di fusione | (decomposition) |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | HgSO4 |
Numero UN | UN1645 |
Indice di Merck | 14,5887 |
Informazioni di solubilità | It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia |
IUPAC Name | mercury(2+) sulfate |
Peso formulazione | 296.65 |
Percent Purity | ≥98% |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248762 | Certificato di analisi | 24/11/2023 | A16330.0B,A16330.30,A16330.18 |
10243559 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | A16330.0B,A16330.30,A16330.18 |
10197927 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16330.0B,A16330.30,A16330.18 |
10207478 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16330.0B,A16330.30,A16330.18 |
10230585 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16330.0B,A16330.30,A16330.18 |