Learn More
Mesityl oxide, 99%, mixture of alpha- and beta-isomers, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10356860
Mesityl oxide, 99%, mixture of alpha- and beta-isomers, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10356860
1 L, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10356860
Marca: Thermo Scientific Acros 125600010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-79-7
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
InChI Key SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC Name 4-methylpent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Mesityl oxide
Punto di fusione -53°C
Densità 0.8540g/mL
Punti di ebollizione 129°C
Punto d'infiammabilità 28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% alpha-Isomer (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2C=CHCOCH3
Indice di rifrazione 1.4420 to 1.446
Quantità 1 L
Beilstein 01,736
Indice di Merck 15,5978
Gravità specifica 0.854
Informazioni di solubilità Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 0.64 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0462568 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/05/2024 Catalog Number125600100,125600010,125600025
Numero di lottoA0462567 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/05/2024 Catalog Number125600100,125600010,125600025
Numero di lottoA0459059 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/12/2023 Catalog Number125600100,125600010,125600025
Numero di lottoA0455761 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number125600100,125600010,125600025
Numero di lottoA0455760 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number125600100,125600010,125600025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mesityl oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Mesityl oxide, 99%, mixture of alpha- and beta-isomers, Thermo Scientific Chemicals >