Learn More
meta-Phosphoric acid, puriss p.a., ≥33.5% (T), Honeywell™ Fluka™ Codice prodotto.: 15657150
meta-Phosphoric acid, puriss p.a., ≥33.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15657150 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
500 g, Poly bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly bottle
Codice prodotto. 15657150
Marca: Honeywell-Fluka 79613500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 37267-86-0
Formula molecolare HO3P
Molecular Weight (g/mol) 79.979
Numero MDL MFCD00011351
InChI Key UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico meta-Phosphoric acid
Colore Colorless
Punto di fusione 600°C
Imballaggio Poly bottle
Quantità 500 g
Formula lineare (HPO3)n
Forma fisica Solid
Numero UN UN3260
Percent Purity ≥33.5% (T)
Titolo del prodotto
meta-Phosphoric acid, puriss p.a., ≥33.5% (T), Honeywell™ Fluka™ >