Learn More
Fisherbrand™ Supporto scatole per guanti in metallo
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
108 mm
Descrizione
- Per mantenere i guanti in ordine e sempre a disposizione
- Risparmio di spazio sul banco grazie al montaggio del supporto su una parete, per una erogazione semplice
- Il supporto verticale per tre scatole è compatibile con scatole di guanti della maggior parte dei marchi principali
- Viti per montaggio a parete incluse
Specifica
Specifica
Product Type | Contenitore scatole da guanti |
Colore | White |
Profondità (sistema metrico) | 108 mm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 108 x 250 x 454 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 250 mm |
Altezza (sistema metrico) | 454 mm |
Capacità | Gloves, 3 Boxes |
Materiale | Metallo |
Include | Wall mounting screws |
Quantità | 1 ciascuno |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Supporto scatole per guanti in metallo >