Learn More
Fisherbrand™ Scatola per quanti con supporto in metallo Codice prodotto.: 11885843
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Scatola per quanti con supporto in metallo
Codice prodotto. 11885843 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Dimensions: 108 x 140 x 208mm
Click to view available options
Dimensions: 108 x 140 x 208mm
Codice prodotto. 11885843
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep gloves organized and ready for immediate use. Fisherbrand™ Wire Glove Box Holder can free up benchtop space by mounting holders on wall for easy dispensing.
  • Sturdy, epoxy-coated steel wire racks are an economical solution
  • All holders fit most major brands of boxes
  • Mounting screws included
Specifica
Product Type Scatola per guanti con supporto
Profondità (sistema metrico) 108 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 108 x 140 x 208 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 208 mm
Capacità Gloves, 1 Box
Materiale Metallo
No. of Compartments 1
Quantità 1 ciascuno
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatola per quanti con supporto in metallo >