Learn More
Methacrylic acid, 99.5%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10782781
Methacrylic acid, 99.5%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10782781
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic drum
Codice prodotto. 10782781
Marca: Thermo Scientific Acros 168315000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-41-4, 150-76-5
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00002651
InChI Key CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC Name 2-methylprop-2-enoic acid
SMILES CC(=C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methacrylic acid
Nota nome Stabilized
Punto di fusione 16.0°C
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 163.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H6O2
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2H
Indice di rifrazione 1.4295 to 1.4315
Quantità 500 mL
Beilstein 02, 421
Indice di Merck 15, 6013
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Stabilizzatore 250ppm (ca.) MEHQ
Viscosità 1.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464460 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number168312500,168315000,168310010,168310040,168310251,168310250
Numero di lottoA0466099 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2024 Catalog Number168312500,168315000,168310010,168310040,168310251,168310250
Numero di lottoA0464460 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2024 Catalog Number168312500,168315000,168310010,168310040,168310251,168310250
Numero di lottoA0457389 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/05/2024 Catalog Number168312500,168315000,168310010,168310040,168310251,168310250
Numero di lottoA0460304 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2024 Catalog Number168312500,168315000,168310010,168310040,168310251,168310250
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methacrylic acid, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Methacrylic acid, 99.5%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >