Learn More
Methanol, 99.8%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10285131
Methanol, 99.8%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10285131
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10285131
Marca: Thermo Scientific Acros 268280010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
For HPLC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98.0°C
Nota nome for HPLC
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.02 max. at 240nm, 0.05 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Colore Colorless to Yellow
Acidità 0.0002 meq/g max.
Alcalinità 0.0002 meq/g max.
Densità 0.7910g/mL
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3280 to 1.3300
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione 5ppm max.
Gravità specifica 0.791
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Acqua 0.05% Max.
Fieser 11,322; 13,337
Indice di Merck 15, 6029
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Peso formulazione 32.04
Percent Purity 99.8%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Titolo del prodotto
Methanol, 99.8%, Thermo Scientific Chemicals >