Learn More
Methanol, 99.9%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanol |
Punto di fusione | -98.0°C |
Densità | 0.7910g/mL |
Punti di ebollizione | 64.7°C |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | 12°C |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.3280 to 1.3300 |
Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2524144 | Certificato di analisi | 24/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2417817 | Certificato di analisi | 18/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2522422 | Certificato di analisi | 09/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
BS24/089 | Certificato di analisi | 24/12/2024 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2411951 | Certificato di analisi | 23/12/2024 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Titolo del prodotto
Methanol, 99.9%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals >