Learn More
Methanol, 99.9%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10547183
Methanol, 99.9%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10547183
25 L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Codice prodotto. 10547183
Marca: Thermo Scientific Acros 176840250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98.0°C
Densità 0.7910g/mL
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3280 to 1.3300
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Gravità specifica 0.791
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Formula lineare CH3OH
Base titolabile 0.0002 meq/g max.
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Peso formulazione 32.04
Percent Purity 99.9%
Grado Analytical
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2524144 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/01/2025 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Numero di lotto2417817 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/01/2025 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Numero di lotto2522422 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2025 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Numero di lottoBS24/089 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/12/2024 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Numero di lotto2411951 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Methanol, 99.9%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals >