Learn More
Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10511732
Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10511732
1 L, Flacone in vetro AcroSeal™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in vetro AcroSeal™
Codice prodotto. 10511732
Marca: Thermo Scientific Acros 326950010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Methanol, 99.9%, CH4O, CAS Number-67-56-1, methylol, methyl alcohol, colonial spirit, carbinol, wood alcohol, wood naphtha, pyroxylic spirit, methyl hydroxide, wood spirit, columbian spirit, 1L, 0.002% max. (as HCOOH), 0.0005 meq/g max., 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 0.7910g/mL, 200-659-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98.0°C
Colore Colorless
Acidità 0.002% max. (as HCOOH)
Densità 0.7910g/mL
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Water <50ppm
Indice di rifrazione 1.3280 to 1.3300
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Gravità specifica 0.791
Formula lineare CH3OH
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Peso formulazione 32.04
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrasecco
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2401928 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
Numero di lotto2409539 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
Numero di lotto2401973 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
Numero di lotto2414444 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
Numero di lotto2406814 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2024 Catalog Number326950010,326951000,326950025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Titolo del prodotto
Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >