Learn More
Methanol-d{4}, 99.8%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11377958
Methanol-d{4}, 99.8%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11377958
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11377958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036501.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 811-98-3
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 36.066
Numero MDL MFCD00044637
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinonimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 0.89 g/mL
Odore Mild
Quantità 5 g
Punto di fusione -98°C
Punti di ebollizione 64.7°C
Numero UN UN1230
Informazioni di solubilità It is miscible in water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Peso formulazione 36.07
Percent Purity 99.8%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ15K039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
Numero di lottoN02K007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/02/2024 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
Numero di lottoU08J042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/08/2023 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
Numero di lottoR17I021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/06/2022 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
Numero di lottoP21I049 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number036501.03,036501.14,036501.06
Titolo del prodotto
Methanol-d{4}, 99.8%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals >