Learn More
Methanol-d4, for NMR, with 0.03% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10525671
Methanol-d4, for NMR, with 0.03% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10525671
7.5 mL
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10525671
Marca: Thermo Scientific Acros 351470075
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom% D
Densità 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità 12°C
Indice di rifrazione 1.3262
Acqua 0.05% max. (Coulometric)
Quantità 7.5 mL
CAS 811-98-3
Punto di fusione -99.0°C
Punti di ebollizione 65.0°C
Formula molecolare CH4O
Formula lineare CD3OD
Numero MDL MFCD00044637
Beilstein 01, III, 1187
Sinonimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
SMILES CO
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
Molecular Weight (g/mol) 36.066
PubChem CID 71568
Peso formulazione 36.06
Grado NMR
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467294 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number351470075
Numero di lottoA0467295 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number351470075
Numero di lottoA0467740 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number351470075
Numero di lottoA0466748 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number351470075
Numero di lottoA0465727 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/09/2024 Catalog Number351470075
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol-d4
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • Diversi produttori
    Save on thousands of eligible products.
    Codice sconto: 24111
    Scade2025-03-21
    Days
    4
    Hours
    16
    Minutes
    41
    Seconds
    7
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Methanol-d4, for NMR, with 0.03% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals >