Learn More
Methanol, Extra Dry, for Synthesis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10468410
Methanol, Extra Dry, for Synthesis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10468410
1 L, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10468410
Marca: Fisher Chemical M/4050/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CH4O, CAS Number-67-56-1, methyl hydroxide, methylol, pyroxylic spirit, carbinol, wood spirit, wood naphtha, wood alcohol, colonial spirit, columbian spirit, methyl alcohol, 1L, 64.7 deg.C, CHEBI:17790, Colorless, 32.04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, methanol, -98 deg.C, 4595, 32.042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Peso formulazione 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
  • P302+P350-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Titolo del prodotto
Methanol, Extra Dry, for Synthesis, Fisher Chemical™ >