Learn More
Methanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10626652
Methanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10626652
1 L, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal Can
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10626652
Marca: Fisher Chemical M/3950/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Peso formulazione 32.04g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2528149 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/27,M/3950/21S,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17
Numero di lotto2526392 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
Numero di lotto2526179 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
Numero di lotto2524359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Titolo del prodotto
Methanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >