Learn More
Methanol, technical Codice prodotto.: 13218003
Methanol, technical
Codice prodotto. 13218003
5 L, Plastic Drum
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Plastic Drum
Codice prodotto. 13218003
Marca: Thermo Scientific Acros 444310050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98.0°C
CAS 67-56-1
Densità 0.7910g/mL
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Plastic Drum
Indice di rifrazione 1.3280 to 1.3300
Gravità specifica 0.791
Formula molecolare CH4O
Formula lineare CH3OH
Numero MDL MFCD00004595
Viscosità 0.55 mPa.s (20°C)
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Peso formulazione 32.04
Grado Caratteristiche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2024 Catalog Number444310050
Numero di lottoA0459174 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2024 Catalog Number444310050
Numero di lottoA0455204 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number444310050
Numero di lottoA0392812 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number444310050
Numero di lottoA0398616 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number444310050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Titolo del prodotto
Methanol, technical >