Learn More
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH)
For accurate, sensitive on-column methylation use Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH).
Marca:  Thermo Scientific™ TS-49300
Codice prodotto. 11507690
  • 185.70€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For accurate, sensitive, on-column methylation and detection by GC analysis use Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH). It is ideally suited for the quantitative methylation and detection of barbiturates, sedatives, xanthine bases, phenolic alkaloids, and phenytoin, giving a single quantitative peak for each substance. When the reagent is heated with drug-containing extracts, serum, or urine the drugs containing reactive amino, hydroxyl, and carboxyl functions will be methylated at the reactive sites.
Performance Characteristics
Accuracy comparable or better than the UV/TLC method (GC is superior to UV/TLC when phenobarbitol and phenytoin present)
High precision, with coefficient of variation of 5% or less
High sensitivity; barbiturates deteced down to 0.2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GC
Room Temperature
0.2 M
10 mL
Flammable, Toxic
Trimethylanilinium hydroxide in Methanol
10 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methyl alcohol, N,N,N-trimethylaniliniumiodide