Learn More
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH)
For accurate, sensitive on-column methylation use Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH).
185.70€ - 283.32€
Specifica
Conservazione | Room Temperature |
---|---|
Da utilizzare con | GC |
Rischi | Flammable, Toxic |
Componenti standard | Trimethylanilinium hydroxide in Methanol |
Concentrazione standard | 0.2 M |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11507690
|
Thermo Scientific™
TS-49300 |
10 mL |
185.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11597851
|
Thermo Scientific™
TS-49301 |
12 x 1 mL |
283.32€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
For accurate, sensitive, on-column methylation and detection by GC analysis use Thermo Scientific™ MethElute™ Reagent (TMPAH). It is ideally suited for the quantitative methylation and detection of barbiturates, sedatives, xanthine bases, phenolic alkaloids, and phenytoin, giving a single quantitative peak for each substance. When the reagent is heated with drug-containing extracts, serum, or urine the drugs containing reactive amino, hydroxyl, and carboxyl functions will be methylated at the reactive sites.
Performance CharacteristicsAccuracy comparable or better than the UV/TLC method (GC is superior to UV/TLC when phenobarbitol and phenytoin present)
High precision, with coefficient of variation of 5% or less
High sensitivity; barbiturates deteced down to 0.2 mg/dL
Specifica
Room Temperature | |
Flammable, Toxic | |
0.2 M |
GC | |
Trimethylanilinium hydroxide in Methanol |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: methyl alcohol, N,N,N-trimethylaniliniumiodide