Learn More
MP Biomedicals™ Methionine/Choline Control Diet, Pellet
For the study of non-alcoholic steatohepatitis disease
1445.00€ - 5500.00€
Specifica
Product Type | Animal Diet |
---|---|
Formato | Pellets |
Requisiti di stoccaggio | Room Temperature |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11495365
|
MP Biomedicals™
0296044110 |
10 kg |
1445.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11405375
|
MP Biomedicals™
0296044120 |
20 kg |
2390.00€
20kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11415375
|
MP Biomedicals™
0296044150 |
50 kg |
5500.00€
50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Methionine/choline control diet (MCCD) triggers the resolution of hepatic inflammatory and fibrotic reactions and hepatocyte apoptosis, suggesting that MCDD-induced steatohepatitis is also reversible
- CD diet is used in Non-alcoholic steatohepatitis study
Specifica
Animal Diet | |
Pellets | |
Room Temperature |
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ Methionine/Choline Control Diet, Pellet