Learn More
Methyl acetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11373536
500 mL
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Methyl acetate is used as a solvent in glues, paints and nail polish removers. It is also used in adhesives, sealants and coatings. Further, it finds use as solvent in chemical reactions as well as used for extraction purpose. It is involved in the production of acetic anhydride by carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl acetate is used as a solvent in glues, paints and nail polish removers. It is also used in adhesives, sealants and coatings. Further, it finds use as solvent in chemical reactions as well as used for extraction purpose. It is involved in the production of acetic anhydride by carbonylation reaction.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-20-9
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00008711
InChI Key KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC Name methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl acetate
Punto di fusione -98°C
Densità 0.934
Punti di ebollizione 56°C to 58°C
Punto d'infiammabilità −10°C (14°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.362
Quantità 500 mL
Numero UN UN1231
Beilstein 1736662
Indice di Merck 14,6008
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl acetate
Titolo del prodotto
Methyl acetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >