Learn More
Methyl acrylate, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
33.87€ - 357.78€
Identificatori chimici
CAS | 96-33-3, 150-76-5 |
---|---|
Formula molecolare | C4H6O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.09 |
Numero MDL | MFCD00008627 |
InChI Key | BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene |
PubChem CID | 7294 |
ChEBI | CHEBI:82482 |
IUPAC Name | methyl prop-2-enoate |
SMILES | COC(=O)C=C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10478280
|
Thermo Scientific Acros
126190100 |
10 mL | Glass bottle |
39.30€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10133560
|
Thermo Scientific Acros
126195000 |
500 mL | Glass bottle |
33.87€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10713701
|
Thermo Scientific Acros
126190010 |
1 L | Glass bottle |
55.58€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10091140
|
Thermo Scientific Acros
126190025 |
2.5 L | Glass bottle |
109.55€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10465555
|
Thermo Scientific Acros
126190101 |
10 L | Metal Drum |
357.78€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
96-33-3, 150-76-5 | |
86.09 | |
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N | |
7294 | |
methyl prop-2-enoate |
C4H6O2 | |
MFCD00008627 | |
methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene | |
CHEBI:82482 | |
COC(=O)C=C |
Specifica
Methyl acrylate | |
96-33-3, 150-76-5 | |
0.9560g/mL | |
-3°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2C=CHCO2CH3 | |
MFCD00008627 | |
05,439; 13,183; 17,183 | |
0.956 | |
Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
COC(=O)C=C | |
10 to 20ppm MEHQ | |
7294 | |
0.50 mPa.s (20°C) | |
99% |
Stabilized | |
-75°C | |
80°C | |
Authentic | |
C4H6O2 | |
1.4010 to 1.404 | |
02, 399 | |
15, 6085 | |
methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene | |
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N | |
methyl prop-2-enoate | |
86.09 | |
CHEBI:82482 | |
86.09 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause an allergic skin reaction.
Harmful in contact with skin.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
Toxic if inhaled
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Ground/Bond container and receiving equipment.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a positi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-500-6
- Methyl acrylate, stabilized
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.