Learn More
Methyl formate, 98%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10445851
Methyl formate, 98%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10445851
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10445851
Marca: Thermo Scientific Acros 414345000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
for UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-31-3
Formula molecolare C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Numero MDL MFCD00003291
InChI Key TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC Name methyl formate
SMILES COC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl formate
Nota nome 98%
Acidità 0.0008 meq/g max.
Absorbance 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm
Punto di fusione -100.0°C
Densità 0.9680g/mL
Punti di ebollizione 31.0°C to 33.0°C
Punto d'infiammabilità −32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HCO2CH3
Indice di rifrazione 1.3420 to 1.3440
Quantità 500 mL
Beilstein 02, 18
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Fieser 05,446
Indice di Merck 15, 6148
Gravità specifica 0.968
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viscosità 0.35 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 60.05
Percent Purity 98%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468300 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number414345000,414340025,414340050
Numero di lottoA0433410 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/09/2024 Catalog Number414345000,414340025,414340050
Numero di lottoA0462832 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2024 Catalog Number414345000,414340025,414340050
Numero di lottoA0461125 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog Number414345000,414340025,414340050
Numero di lottoA0425751 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2024 Catalog Number414345000,414340025,414340050
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Methyl formate, 98%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals >