Learn More
Methyl formate, 98%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
for UV/VIS spectroscopy
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl formate |
Nota nome | 98% |
Acidità | 0.0008 meq/g max. |
Absorbance | 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm |
Punto di fusione | -100.0°C |
Densità | 0.9680g/mL |
Punti di ebollizione | 31.0°C to 33.0°C |
Punto d'infiammabilità | −32°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 9
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468300 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 414345000,414340025,414340050 |
A0433410 | Certificato di analisi | 09/09/2024 | 414345000,414340025,414340050 |
A0462832 | Certificato di analisi | 17/05/2024 | 414345000,414340025,414340050 |
A0461125 | Certificato di analisi | 15/03/2024 | 414345000,414340025,414340050 |
A0425751 | Certificato di analisi | 08/01/2024 | 414345000,414340025,414340050 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl formate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methyl formate
Titolo del prodotto
Methyl formate, 98%, for spectroscopy, Thermo Scientific Chemicals >