Learn More
Methyl linolenate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl linolenate |
Nota nome | 99% |
Colore | Colorless |
Densità | 0.8950g/mL |
Punti di ebollizione | 182.0°C (3.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl linolenate
Titolo del prodotto
Methyl linolenate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >