Learn More
Methyl methacrylate, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10153510
Methyl methacrylate, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153510
2.5 L, Bottiglia in vetro
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Codice prodotto. 10153510
Marca: Thermo Scientific Acros 127140025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Methyl methacrylate, 99%, C5H8O2, CAS Number-80-62-6, 150-76-5, acryester m, diakon, methacrylic acid methyl ester, methyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methylpropenoate, methyl-methacrylat, methylmethacrylate, methyl methacrylate, methyl methylacrylate, pegalan, 1L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-62-6, 150-76-5
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00008587
InChI Key VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
PubChem CID 6658
ChEBI CHEBI:34840
IUPAC Name methyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC
Spécification
Materiale o nome chimico Methyl methacrylate
Nota nome Stabilized
Acidità 0.005 % max. (as methacrylic acid)
Punto di fusione -48.0°C
Colore White to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C
Punto d'infiammabilità 8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4130 to 1.4150
Quantità 2.5 L
Beilstein 02, II, 398
Indice di Merck 15, 6013
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15.9g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents such as me,tetrahydrofuran,esters,aromatic and chlorinated,ethanol,ether,acetone
Stabilizzatore 10 to 110ppm MEHQ
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl methacrylate
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Methyl methacrylate, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis