Learn More
Methyl oleate, 99%, analytical standard for GC, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15510644
Methyl oleate, 99%, analytical standard for GC, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15510644
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15510644
Marca: Thermo Scientific Acros 460380050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-62-9
Formula molecolare C19H36O2
Molecular Weight (g/mol) 296.48
InChI Key QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Sinonimo methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC Name methyl (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl oleate
Punto di fusione -20.0°C
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 186.0°C (9.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 180°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula lineare CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4580
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosità 6.829 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 296.48
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465072 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/08/2024 Catalog Number460380010,460380050
Numero di lottoA0449821 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2024 Catalog Number460380010,460380050
Numero di lottoA0457922 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2023 Catalog Number460380010,460380050
Numero di lottoA0400118 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number460380010,460380050
Numero di lottoA0398079 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number460380010,460380050
Titolo del prodotto
Methyl oleate, 99%, analytical standard for GC, Thermo Scientific Chemicals >