Learn More
Methyl red, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl red |
Nota nome | For ACS analysis |
Peso formulazione | 269.3 |
Colore | Red |
Quantità | 250 g |
Forma fisica | Powder |
Titolo del prodotto
Methyl red, For ACS analysis, MP Biomedicals™ >