Learn More
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10375710
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Identificatori chimici
CAS 493-52-7
Formula molecolare C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
Numero MDL 2425
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Punto di fusione 178°C
Peso formulazione 269.3g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Red
Quantità 5 g
Forma fisica Solid
Titolo del prodotto
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™ >